Få mere at vide
Day-Impex Vakuumisolerede Dewar-kolber i rustfrit stål
Artikelnummer. 11713629
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11713629 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11713629 Leverandør Day-Impex Leverandørnr. 320001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4361.18 DKK
    3252.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 1108.99 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Dilvac™ Vakuumisolerede kolber er helt i rustfrit stål. De lette og kompakte i designet er velegnede til applikationer med ultralav eller meget høj temperatur. Fås i en række kapaciteter fra 0,5 L til 6 L.
  • Vakuumisoleret
  • Letvægts rustfrit stål
  • Ideel til opbevaring eller transport
  • Velegnet til ultralave og meget høje temperaturer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml