Få mere at vide
Day-Impex Vakuumisolerede Dewar-kolber i rustfrit stål
Artikelnummer. 11703629
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11703629 3 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11703629 Leverandør Day-Impex Leverandørnr. 320005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8620.00 DKK
    6858.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 1761.91 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dilvac™ Vakuumisolerede kolber er helt i rustfrit stål. De lette og kompakte i designet er velegnede til applikationer med ultralav eller meget høj temperatur. Fås i en række kapaciteter fra 0,5 L til 6 L.
  • Vakuumisoleret
  • Letvægts rustfrit stål
  • Ideel til opbevaring eller transport
  • Velegnet til ultralave og meget høje temperaturer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 l