Få mere at vide
Cole-Parmer™ Vakuumfiltreringsholder
Artikelnummer. p-8005172 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
15 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11721883
Brand: Cole-Parmer™ 0292100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer din vakuumfiltreringsproces med vakuumfiltreringsholderen.
  • Model 02923-20 opfylder EPA-specifikationerne for toksicitetstest for farligt affald.
  • Autoklaverbar.
  • Leveres med en aluminiumsklemme og en silikonegummiprop.
  • Nr. 5 propper passer til standard 125 ml kolber.
  • Nr. 8 propper passer til 1 L kolber.
  • Bestillingsnr. 8B prop 02924-02 separat for at passe filterholdere 02920-00 og 02921-00 til manifolds ovenfor.
  • Filterholder 02923-10 er ideel til sterilitetstest af antibiotika og lægemidler ved bakterietilbageholdelsesmetode beskrevet i USP XXI.
  • Denne model inkluderer tragt, filterbase, aluminiumsklemme og prop.
  • Model 02923-20 med sintret glasmembranunderstøtning opfylder EPA-specifikationerne til brug i toksicitetstesten for farligt affald.
  • Holder 02923-00, med rustfri stål (SS) membranstøtte, giver en ultraren filtratskærm, —der ikke udskiller partikler.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Vakuumfilterholder
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Type Vakuumfiltreringsholder
Volumen (metrisk) 15 ml