Få mere at vide
Cole-Parmer™ Vakuumfiltreringsholder
Artikelnummer. 11721883 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
15 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11721883 15 ml Hver
11711883 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11721883 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0292100
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer din vakuumfiltreringsproces med vakuumfiltreringsholderen.
  • Model 02923-20 opfylder EPA-specifikationerne for toksicitetstest for farligt affald.
  • Autoklaverbar.
  • Leveres med en aluminiumsklemme og en silikonegummiprop.
  • Nr. 5 propper passer til standard 125 ml kolber.
  • Nr. 8 propper passer til 1 L kolber.
  • Bestillingsnr. 8B prop 02924-02 separat for at passe filterholdere 02920-00 og 02921-00 til manifolds ovenfor.
  • Filterholder 02923-10 er ideel til sterilitetstest af antibiotika og lægemidler ved bakterietilbageholdelsesmetode beskrevet i USP XXI.
  • Denne model inkluderer tragt, filterbase, aluminiumsklemme og prop.
  • Model 02923-20 med sintret glasmembranunderstøtning opfylder EPA-specifikationerne til brug i toksicitetstesten for farligt affald.
  • Holder 02923-00, med rustfri stål (SS) membranstøtte, giver en ultraren filtratskærm, —der ikke udskiller partikler.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Vakuumfilterholder
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Type Vakuumfiltreringsholder
Volumen (metrisk) 15 ml