Beskrivelse
- Model 02923-20 opfylder EPA-specifikationerne for toksicitetstest for farligt affald.
- Autoklaverbar.
- Leveres med en aluminiumsklemme og en silikonegummiprop.
- Nr. 5 propper passer til standard 125 ml kolber.
- Nr. 8 propper passer til 1 L kolber.
- Bestillingsnr. 8B prop 02924-02 separat for at passe filterholdere 02920-00 og 02921-00 til manifolds ovenfor.
- Filterholder 02923-10 er ideel til sterilitetstest af antibiotika og lægemidler ved bakterietilbageholdelsesmetode beskrevet i USP XXI.
- Denne model inkluderer tragt, filterbase, aluminiumsklemme og prop.
- Model 02923-20 med sintret glasmembranunderstøtning opfylder EPA-specifikationerne til brug i toksicitetstesten for farligt affald.
- Holder 02923-00, med rustfri stål (SS) membranstøtte, giver en ultraren filtratskærm, —der ikke udskiller partikler.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | Vakuumfilterholder |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Vakuumfiltreringsholder |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |