Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Vakuumfiltrerings- og udtørringstilslutningssæt
Product Code. 13504920 Shop All Welch Ilmvac Products
Change view
Click to view available options
Slangestørrelse:
6 mm indvendigt, 8 mm overdrivelse
Unit Size:
Hver
Product Code. Slangestørrelse Unit Size
13504920 6 mm indvendigt, 8 mm overdrivelse Hver
1 options
Product Code. 13504920 Supplier Welch Ilmvac™ Supplier No. 404008
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Letter korrekt tilslutning til vakuumfiltrering eller dissikator. Welch Ilmvac™ Vakuumfiltrerings- og udtørringsforbindelsessæt inkluderer et filter og passende slanger.
  • Hurtig tilslutning til vakuumfiltreringstragt/manifold eller ekssikator
  • Sættet inkluderer in-line hydrofobisk filter, 1,5 m silikone vakuumslange (6 mm ID) og 1,5 m silikone vakuumslange (8 mm ID)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkluderer In-Line Hydrofobisk filter, 1,5 m silikonevakuumslange (6 mm ID) og 1,5 m silikonevakuumslange (8 mm ID)
Mængde 1 sæt
Slangestørrelse 6 mm indvendigt, 8 mm overdrivelse
Type Vakuumfiltrerings- og udtørringstilslutningssæt