Få mere at vide
Labconco™ Vakuumalbue til tilbehørsport
Artikelnummer. 15787619 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
FreeZone 6L, 12L, 18L
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15787619 FreeZone 6L, 12L, 18L
1 options
Artikelnummer. 15787619 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7390500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 DKK
    165.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.94 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Muliggør nem tilslutning af slangen til vakuumporten uden at stresse slangen ved at bøje den i en skarp vinkel. Labconco™ Vakuumalbue til tilbehørsport er designet til brug med 6L, 12L og 18L FreeZone™ tørresystemer.
FreeZone Frysetørrere
  • Designet til at håndtere lyofiliseringsbehovene i forsknings- og pilotanlægslaboratorier
  • Alle størrelser/modeller inkluderer en stor touchskærm
  • Lyo-Works™ OS
    • Giver en realtidsvisning af temperatur og vakuumniveau
    • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Konsolmodeller tilbydes i en række størrelser med valgfri stopbakke
  • Samlere, der når -50 °C, er velegnede til lyofilisering af vandige prøver
  • Samlere, der når -84 °C er ideelle til frysetørring af prøver med lave eutektiske temperaturer, inklusive dem, der indeholder acetonitril
Tekniske data
Type Albueled til vakuumpunkt
Farve Grå
Til brug med (udstyr) FreeZone 6L, 12L, 18L