Få mere at vide
BUCHI Vakuumkontrol til L-250
Artikelnummer. 18814171 Shop alle Buchi produkter
Stil:
Avanceret vakuumkontrol
Ultimativt vakuum
Artikelnummer. 18814171
Brand: BUCHI 11080162
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
De Lyovapor™ sensorer sporer nøjagtigt temperatur og/eller tryk gennem hele frysetørringsprocessen, hvilket sikrer optimerede operationer og letter nøjagtig slutpunktsbestemmelse ved hjælp af kapacitive Pirani-trykmålere og prøvetemperatursonder.
  • Vælg mellem ultimativt vakuum (ingen kontrol) eller avanceret vakuumstyring til procesregulering og metodeudvikling
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) Omgivende til -105 °C
Materiale Rustfrit stål
Stil Avanceret vakuumkontrol
Stiktype Nordamerika
Spænding 220/240 V