Få mere at vide
Welch™ Vacuum Control Box
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Dybde (metrisk):
178 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Digital Vacuum Control Box VCB 521 cv
- Benchtop unit as digital, chemistry-resistant vacuum stabilizer
- With integrated sensor, ventilation-, control- and check valve
- 1100 to 1 mbar
- 90-260V, 50/60Hz
- with Schuko, UK and US plug leads
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 90/260 V |
| Dybde (metrisk) | 178 mm |
| Model- | VCB 521 cv |
| Vægt (metrisk) | 1.5 kg |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40°C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 15°C |
| Samlet højde (metrisk) | 105 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 195 mm |
| Pumpetype | Vacuum Control Box |
| Maksimalt tryk | 1 to 1100 mbar |
| Vis mere |