Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vakuum aspirator polyethylen pumpe
Artikelnummer. 15525594 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk):
9,5 mm
Artikelnummer. 15525594
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F329470000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vacuum Aspirator Pump fungerer på et vandtryk over 11psi, og har hurtigafbryderslanger og maksimalt flow på 6L/min.
  • Højdensitets polyethylen aspiratorpumpe fungerer på vandtryk over 11psi (7584 N/m2)
  • Integreret kontraventil modstår ætsende filtrater og dampe
  • Hurtig afbrydelse af slangefitting accepterer 6,4 til 9,5 m (0,25 til 0,375 in.) ID slange
  • Hanetilslutning med hangevind er 9,5 mm (0,375 in.) ID
  • Maksimalt opnåeligt vakuum er 69,6 cm Hg (27,4 in.) med flow på 6 l (1,5 gal.)/min.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Til brug med 6,4 til 9,5 mm (0,25 til 0,375 tommer) Indre dia.
Farve Hvid
Produkttype Cylindrisk