Få mere at vide
VACUUBRAND™ VACUUBUS™ CVC3000 Vakuum Controller magnetventiler
Artikelnummer. 10681284 Shop alle Vacuubrand produkter
Type:
Magnet kølevæskeventil
Magnet udluftningsventil
Magnetisoleringsventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10681284
Brand: VACUUBRAND™ 20674291
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med CVC3000 Vacuum Controller
  • Avancerede vakuummålere til laboratorie- og industriel drift skal opfylde høje standarder med hensyn til målerhovedets modstandsdygtighed over for kemikalier, pålidelighed i robuste applikationer og operatørvenlige grænseflader. VACUUBRAND har et omfattende udvalg af elektroniske måleinstrumenter til området for atmosfærisk tryk til 5 x 10-9 mbar.
  • ved cyklisk at tænde/slukke for pumpen (med CVC 3000 controller med modul VMS-B)
  • ved cyklisk at åbne/lukke en in-line magnetventil (CVC 3000) eller
  • ved at ændre pumpens motorhastighed kontinuerligt (VARIO™ pumper i forbindelse med CVC 3000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med CVC3000 vakuumcontroller og DCP3000 vakuummåler
Type Magnetisoleringsventil