Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUUBRAND Elektroniske vakuummålere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7146487 Shop alle Vacuubrand produkter
Maksimalt tryk:
0,001 til 1100 mbar
0,1 til 1100 mbar
1 mbar/Torr/hPa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15838894
Brand: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20683220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VACUUBRAND Vakuummålere er kviksølvfrie. Vælg mellem modeller for groft/grov vakuum-området eller fint vakuum. Brugeren kan vælge enheder.
  • DVR2pro-modellen er batteridrevet til bærbarhed med en kapacitiv transducer til absolut trykmålinger fra atmosfære til 1 mbar/Torr/hPA. Kombination digital/analog skala for nem læsning.
  • VACUU VIEW-modellen har en kapacitiv transducer til absolut trykmåling og måler til 0,1 mbar/Torr/hPA. Universal strømforsyning.
  • VACUU VIEW udvidet, har en kombination kapacitiv/Pirani transducer til målinger til 10-3 mbar/Torr/hPA. Universal strømforsyning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise Digital
Til brug med (applikation) Vakuumapplikationer i den ru/grove vakuumområde atmosfære - 0,1 mbarTorr/hPa
Til brug med Vakuum applikationer
Inkluderer Vakuummåler, strømforsyning, KF16 lille flangeforbindelse og skrue i 6/10 mm slangemodhager
Materiale Diverse
Produktlinje VACUU VIEW
Type Kapacitiv vakuummåler
Vægt (metrisk) 1 kg
Højde (metrisk) 8.5 cm
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (metrisk) 16 cm
Maksimalt tryk 0,1 til 1100 mbar