Få mere at vide
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT + VSP 3000, Fine Vacuum Control-pakker
Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
Rotorvingepumpe Model RE/RZ 9
Rotorvingepumpe modellerne RE/RZ 2.5 til RE/RZ 6
Beskrivelse
- Til vakuumkontrol af alle fine vakuumapplikationer i kemiske laboratorier
- Kontinuerligt kontrolområde fra 5 mbar til fint vakuum (10 -3 mbar)
- Grafisk brugerflade med integreret hjælpefunktion forenkler laboratoriearbejdet
- Foruddefinerede applikationer sparer tid og garanterer reproducerbare resultater
- Proprietær Pirani-type fin vakuummåler tilbyder overlegen kemisk resistens og mekanisk robusthed
- Inline magnetventil og sensor konfigureres automatisk via det proprietære VACUU·BUS system
- Måleprincip: Termisk ledningsevne (Pirani), kemisk resistent plast/keramik
- Applikationseditor tillader nem tilpasning med enkel træk-og-slip-redigering
- Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
- Vælg mellem 14 sprog
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±15 % |
| Oversigt | Lille flangeforbindelse: KF DN 16 |
| Dimensioner (L x B x H) | 152 x 127 x 41 mm |
| Elektriske krav | 50-60 Hz |
| Til brug med | Rotorvingepumpe modellerne RE/RZ 2.5 til RE/RZ 6 |
| IP-vurdering | IP 40 |
| Inkluderer | Controller med finvakuummåler, inline isolationsventil og tilbehør til tilslutning via små flanger |
| Begrænsninger | 1 x 10 -3 til 1000 Mbar |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Samlet længde (metrisk) | 2 m (kabel) |
| Vis mere |