Få mere at vide
Beskrivning
- Til vakuumkontrol af alle fine vakuumapplikationer i kemiske laboratorier
- Kontinuerligt kontrolområde fra 5 mbar til fint vakuum (10 -3 mbar)
- Grafisk brugerflade med integreret hjælpefunktion forenkler laboratoriearbejdet
- Foruddefinerede applikationer sparer tid og garanterer reproducerbare resultater
- Proprietær Pirani-type fin vakuummåler tilbyder overlegen kemisk resistens og mekanisk robusthed
- Inline magnetventil og sensor konfigureres automatisk via det proprietære VACUU·BUS system
- Måleprincip: Termisk ledningsevne (Pirani), kemisk resistent plast/keramik
- Applikationseditor tillader nem tilpasning med enkel træk-og-slip-redigering
- Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
- Vælg mellem 14 sprog
Specifikationer
Specifikationer
| Nøjagtighed | ±15 % |
| Oversigt | Lille flangeforbindelse: KF DN 25 |
| Dimensioner (L x B x H) | 152 x 127 x 41 mm |
| Elektriske krav | 50-60 Hz |
| Til brug med | Rotorvingepumpe Model RE/RZ 9 |
| IP-vurdering | IP 40 |
| Inkluderer | Controller med finvakuummåler, inline isolationsventil og tilbehør til tilslutning via små flanger |
| Begrænsninger | 1 x 10 -3 til 1000 Mbar |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Samlet længde (metrisk) | 2 m (kabel) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?