Beskrivelse
- Leveres komplet og klar til brug, inklusive integreret ventil og fælles slangetilslutninger
- Foruddefinerede vakuumapplikationer og automatisk kogepunktsdetektion sparer tid
- Enkel opsætning - tilslut VACUU·SELECT in-line mellem pumpe og vakuumapplikation
- Integreret udluftningsventil muliggør inertgasforbindelse, kontraventil minimerer interaktion med andre applikationer på samme vakuumforsyning
- Den medfølgende indbyggede magnetventil og sensor konfigureres automatisk via det proprietære VACUU·BUS system
- Integreret hjælpefunktion
- Opret unikke applikationer med enkel træk-og-slip-redigering
- Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
- Måleområde: 0,1 til 1080 mbar (0,1 til 810 torr)
- Måleprincip: Keramisk membran (aluminiumoxid), kapacitiv, gasuafhængighed, absolut tryk
- Vælg mellem 14 sprog
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1 Mbar/hPa/torr |
| Certificeringer/compliance | CE-certificering, II 3/- G IIC T4 x Intern atm. Kun |
| Oversigt | Integreret slangedyse DN-tilslutning (4-5 mm) |
| Dimensioner (L x B x H) | 152 x 127 x 188 mm |
| Til brug med | Lab stillads montering |
| Frekvens | 50-60 Hz |
| IP-vurdering | IP 40 |
| Begrænsninger | Mål: 0,1-1080 mbarr |
| Stiktype | CEE/CH/UK/US/AUS/CN |
| Sensorer | VACUU·SELECT |
| Vis mere |