Få mere at vide
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT Komplet controller, indbygget version
Shop alle Vacuubrand produkter
Begrænsninger:
0,1 til 1080 Mbar
Beskrivelse
- Leveres komplet og klar til brug, inklusive integreret ventil og fælles slangetilslutninger
- Foruddefinerede vakuumapplikationer og automatisk kogepunktsdetektion sparer tid
- Enkel opsætning - tilslut VACUU·SELECT in-line mellem pumpe og vakuumapplikation
- Integreret udluftningsventil muliggør inertgasforbindelse, kontraventil minimerer interaktion med andre applikationer på samme vakuumforsyning
- Indbygget version til panelmontering
- Den medfølgende indbyggede magnetventil og sensor konfigureres automatisk via det proprietære VACUU·BUS system
- Integreret hjælpefunktion
- Opret unikke applikationer med enkel træk-og-slip-redigering
- Berøringsskærmen kan betjenes med sikkerhedshandsker
- Måleområde: 0,1 til 1080 mbar (0,1 til 810 torr)
- Måleprincip: Keramisk membran (aluminiumoxid), kapacitiv, gasuafhængighed, absolut tryk
- Vælg mellem 14 sprog
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1 Mbar/hPa/torr |
| Certificeringer/compliance | CE-certificering, II 3/-G IIC T4 x Intern atm. Kun |
| Dimensioner (L x B x H) | 152 x 126 x 108 mm |
| IP-vurdering | IP 40 |
| Inkluderer | Integreret slangedysetilslutning DN (4-5 mm) |
| Begrænsninger | 0,1 til 1080 Mbar |
| Model- | Indbygget version |
| Sensorer | VACUU·SELECT |
| Type | Komplet controller |
| Vægt (metrisk) | 1.3 kg |