Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·PURE™ Shuttle, Mobil Understel
Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
VACUU·REN™ 10/10 C
Beskrivelse
- Mobile underframe for use with VACUU·PURE™
- Weight: 3.6 kg (7.9 lb.)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kræves for EK 600 |
| Til brug med (applikation) | Praktisk placering og bevægelse af pumperne |
| Til brug med | VACUU·REN™ 10/10 C |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Shuttle, Mobil Understel |
| Maksimalt tryk | 0.22 psi |