Få mere at vide
VACUUBRAND™ VACUU·LAN™ Automatisk kontrolmodul med A5 elektromagnetisk monteringsbase til VCL-B 11
Artikelnummer. 11910492 Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
Til VCL-B 11
Artikelnummer. 11910492
Brand: VACUUBRAND™ 20677293
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det første trin er at vælge den rigtige monteringsbase. De bruges til montering på eller i væggen, og de danner forbindelsen mellem vakuumnetværket og vakuumforbindelsen; Monteringssokkelen A5 er designet til installation af vakuumnetværk i laboratoriemøbler. Netværksslangen lægges skjult bag vægge eller under arbejdspladen. Vakuumportene er monteret forfra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Til VCL-B 11
Mængde 1 stk.
Type Automatisk kontrolmodul