Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumovne til opvarmning og tørring
Artikelnummer. 10664142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 l
53 l
128 l
Type:
Hyldeopvarmning med Digicon controller
Jakke-opvarmning med Dig Press-udstilling
Kappe-opvarmning med inert gasforbindelse
Kappevarme
Temperatur (metrisk):
200 °C
300 °C/400 °C
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type Temperatur (metrisk) Elektriske krav Pakningsstørrelse
10664142 25 l Kappevarme 200 °C 230 V 50/60 Hz Hver
10451341 25 l Kappe-opvarmning med inert gasforbindelse 200 °C 230 V 50/60 Hz Hver
10254604 25 l Jakke-opvarmning med Dig Press-udstilling 200 °C 230 V 50/60 Hz Hver
10019490 53 l Kappevarme 200 °C 230 V 50/60 Hz Hver
10488431 128 l Kappevarme 200 °C 230 V 50/60 Hz Hver
15424610 53 l Hyldeopvarmning med Digicon controller 300 °C/400 °C 230 V 50/60 Hz Hver
11606380 128 l Hyldeopvarmning med Digicon controller 300 °C/400 °C 230 V 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 10664142 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51014550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56485.00 DKK
    54539.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 1945.38 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Tørrer op til seks gange hurtigere end ved brug af konventionelle enheder. Disse ovne har fremragende varmeoverførsel og en hurtig opvarmningstid, hvilket minimerer driftstiden. En række muligheder tillader anvendelsesspecifikke konfigurationer.
Tørrer op til seks gange hurtigere end ved brug af konventionelle enheder. Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumvarme- og tørreovne giver enestående egenskaber til hurtig og skånsom tørring. Fremragende varmeoverførsel og hurtig opvarmning minimerer driftstiden. Sikkerhedsglas med dobbeltrude foran giver en unik implosionsbeskyttelse. Modulært system tillader anvendelsespecifikke konfigurationer gennem en bred vifte af udstyrsmuligheder. Temperatur- og trykdokumentation er tilgængelig for at opfylde ISO 9000 og GLP/GMP-krav.
  • Brugervenlig Kelvitron™ mikroprocessor (kappeopvarmede ovne) eller Digicon multikanal-controller (hyldeopvarmede ovne)
  • Analogt trykdisplay
  • Overtemperatursensoren beskytter ovn og prøver
  • Sikkerhedsglasdøre med dobbeltruder
  • Vakuumfittings, rør og kugleventil i rustfrit stål
  • Inertgasforbindelse med præcisionsventil og overtrykssikkerhedsventil frigiver præcist ikke-brændbare, ikke-giftige gasser
  • Standard DN25-adgangsport i bagvæggen
Kappeopvarmede modeller
  • Betjenes ved temperaturer op til 200°C
Hyldeopvarmede modeller
  • Betjenes ved temperaturer op til 400°C
  • Sørg for en optimal varmeoverførsel
Anbefalet til:
  • Tørring af varmefølsomme materialer
  • Restfri tørring af detaljerede dele
  • Målrettet genvinding af afgassede produkter
Ikke til brug med brændbare opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Jakkevarme VT 6025
Kapacitet (metrisk) 25 l
Temperatur (metrisk) 200 °C
Type Kappevarme
Mål (D x B x H) Indvendig 12,1 x 11,8 x 10,8 tommer (30,7 x 30 x 27,5 cm)
Dimensioner (L x B x H) 17,7 x 18,9 x 23,6 tommer (45 x 48 x 60 cm)
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz