Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumovne til opvarmning og tørring
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Tørrer op til seks gange hurtigere end ved brug af konventionelle enheder. Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumvarme- og tørreovne giver enestående egenskaber til hurtig og skånsom tørring. Fremragende varmeoverførsel og hurtig opvarmning minimerer driftstiden. Sikkerhedsglas med dobbeltrude foran giver en unik implosionsbeskyttelse. Modulært system tillader anvendelsespecifikke konfigurationer gennem en bred vifte af udstyrsmuligheder. Temperatur- og trykdokumentation er tilgængelig for at opfylde ISO 9000 og GLP/GMP-krav.
- Brugervenlig Kelvitron™ mikroprocessor (kappeopvarmede ovne) eller Digicon multikanal-controller (hyldeopvarmede ovne)
- Analogt trykdisplay
- Overtemperatursensoren beskytter ovn og prøver
- Sikkerhedsglasdøre med dobbeltruder
- Vakuumfittings, rør og kugleventil i rustfrit stål
- Inertgasforbindelse med præcisionsventil og overtrykssikkerhedsventil frigiver præcist ikke-brændbare, ikke-giftige gasser
- Standard DN25-adgangsport i bagvæggen
Kappeopvarmede modeller
- Betjenes ved temperaturer op til 200°C
Hyldeopvarmede modeller
- Betjenes ved temperaturer op til 400°C
- Sørg for en optimal varmeoverførsel
Anbefalet til:
- Tørring af varmefølsomme materialer
- Restfri tørring af detaljerede dele
- Målrettet genvinding af afgassede produkter
Ikke til brug med brændbare opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kappevarme VT 6025 med inert gastilslutning |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Type | Kappevarme med inert gastilslutning |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 12,1 x 11,8 x 10,8 tommer (30,7 x 30 x 27,5 cm) |
| Dimensioner (L x B x H) | 17,7 x 18,9 x 23,6 tommer (45 x 48 x 60 cm) |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Dybde (engelsk) Interiør | 12,1 tommer |
| Dybde (metrisk) interiør | 30.7 cm |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Vis mere |