Få mere at vide
- Home
- Products
- Ovne og ovne
- Ovn tilbehør
- Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ovn tilbehør og valgmuligheder
Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ovn tilbehør og valgmuligheder
Artikelnummer. 11696440 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Bakke
Central overvågningsforbindelse
Dør
Dørpakning
Digital timer
Digitalt trykdisplay
Fabriksinstallerede optioner
Hylde
Præcisionskontrolventil
RS 232 computergrænseflade
Støtteramme
Temperaturregulator
Tilbehør
Trykregulator
Vakuum tilslutningssæt
Vakuumkammer
Til brug med (udstyr):
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P og VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P, VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT6060 M/P
Vermont 6025
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Type | Til brug med (udstyr) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11696440 | Hylde | Vermont 6025 | Hver |
| 10383192 | Trykregulator | VT 6060 M/P og VT6130 M/P | Hver |
| 11671661 | Temperaturregulator | VT 6060 P, VT 6130 P | Hver |
| 10482014 | Temperaturregulator | VT 6060 P | Hver |
| 10213924 | Temperaturregulator | VT 6130 P | Hver |
| 10517611 | Digital timer | VT 6060 M/P og VT6130 M/P | Hver |
| 10321002 | Fabriksinstallerede optioner | VT 6060 M/P og VT6130 M/P | Hver |
| 10472614 | Dør | VT 6130 P | Hver |
| 10397603 | Dør | VT 6060 P | Hver |
| 10376434 | Vakuumkammer | VT 6130 P | Hver |
| 11611631 | Vakuumkammer | VT 6060 M | Hver |
| 11621631 | Vakuumkammer | VT 6130 M | Hver |
| 10490884 | Vakuumkammer | VT 6060 P | Hver |
| 11661621 | Digitalt trykdisplay | VT 6060 M/P og VT6130 M/P | Hver |
| 10100991 | Dørpakning | VT 6060 M | Hver |
| 11681621 | Dørpakning | VT 6130 M | Hver |
| 11671631 | Central overvågningsforbindelse | VT 6060 M/P og VT6130 M/P | Hver |
| 10066581 | RS 232 computergrænseflade | VT 6060 M/P og VT6130 M/P | Hver |
| 11567199 | Præcisionskontrolventil | Vermont 6025 | Hver |
| 11691471 | Hylde | VT 6130 M | Hver |
| 10467281 | Støtteramme | VT 6130 M/P | Hver |
| 12778696 | Støtteramme | VT6060 M/P | Hver |
| 10408631 | Vakuum tilslutningssæt | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 sæt |
| 11621521 | Tilbehør | VT 6130 M/P | Hver |
| 10337442 | Bakke | VT6060 M/P | Hver |
| 10520875 | Bakke | VT6060 M/P | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11696440
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
50028403
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Vælg mellem en række Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ovntilbehør og valgmuligheder for at opfylde applikationsspecifikke krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ekstra hylde (inkl. hyldestøtter) |
| Til brug med (udstyr) | Vermont 6025 |
| Type | Hylde |