Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ovn tilbehør og valgmuligheder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Bakke
Central overvågningsforbindelse
Dør
Dørpakning
Digital timer
Digitalt trykdisplay
Fabriksinstallerede optioner
Hylde
Præcisionskontrolventil
RS 232 computergrænseflade
Støtteramme
Temperaturregulator
Tilbehør
Trykregulator
Vakuum tilslutningssæt
Vakuumkammer
Til brug med (udstyr):
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P og VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P, VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT6060 M/P
Vermont 6025
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
Vælg mellem en række Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ovntilbehør og valgmuligheder for at opfylde applikationsspecifikke krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Digicon™ S Temperaturregulator, 400 °C |
| Til brug med (udstyr) | VT 6060 P |
| Temperatur (metrisk) | 400 °C |
| Type | Temperaturregulator |