Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ovn tilbehør og valgmuligheder
Artikelnummer. 10397603 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Bakke
Central overvågningsforbindelse
Dør
Dørpakning
Digital timer
Digitalt trykdisplay
Fabriksinstallerede optioner
Hylde
Præcisionskontrolventil
RS 232 computergrænseflade
Støtteramme
Temperaturregulator
Tilbehør
Trykregulator
Vakuum tilslutningssæt
Vakuumkammer
Til brug med (udstyr):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P og VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT6060 M/P
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10397603
Brand: Thermo Scientific™ 51900079
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem en række tilbehør og muligheder for Vacutherm™ ovne for at opfylde applikationsspecifikke krav.
Vælg mellem en række Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ovntilbehør og valgmuligheder for at opfylde applikationsspecifikke krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nominel temperatur på °400 C (dør uden inspektionsvindue)
Til brug med (udstyr) VT 6060 P
Temperatur (metrisk) 400 °C
Type Dør