Få mere at vide
BD Vacutainer™ Urinprøvetagningsbæger
Artikelnummer. 12937776
Skift visning
Materiale:
Plast
Artikelnummer. Materiale
12937776 Plast
1 options
Artikelnummer. 12937776 Leverandør BD Leverandørnr. 364941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    1045.76 DKK / Pakke med 200
    Spare 64.24 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Giver et hurtigere og lettere alternativ til urinopsamling. BD Vacutainer™ Urinprøveopsamlingsbæger er en steril plastikopsamlingskop med en kapacitet på 120 ml, en skruelukning og en integreret overførselsenhed.
De BD Vacutainer™ urinopsamlingsbæger er en del af et lukket system til urinopsamling, der hjælper med at forhindre lækage, som har en positiv indvirkning på arbejdsmiljøer og forhold.
  • Fremstillet af indvendigt sterilt polypropylen for nøjagtige analyseresultater
  • Skruelukningen sætter sig fast og nemt for at beskytte indholdet og undgå spild
  • Hætten inkluderer integreret overførselsenhed til nem påfyldning af rør, der skal sendes til urinanalyse
    • BD Vacutainer™ plastik urinanalyserør indsættes direkte på overføringsenheden i hætten
    • Evakuerede rør med præcist niveau af vakuum trækker den korrekte prøvemængde ind
    • Kop behøver ikke vendes, hvilket forhindrer lækage
    • Ingen grund til at hælde eller trække prøve ud, undgå dryp og spild
    • Sikkerhedshætter på rør forhindrer dryp, når de fjernes fra opsamlingsbægeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Urinopsamlingskop
Lukningsfarve Blå
Lukketype Skruelåg
Engangs Engangsbrug
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Indsamling af urinprøver
Til brug med (udstyr) Vacutainer™ Urinalyserør
Inkluderer Integreret overførselsenhed
nr. pr. pakke 100 Pk.
Opbevaringskrav Normale forhold
Volumen (metrisk) 120 mL