Få mere at vide
BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes
Artikelnummer. p-8259011
Kapacitet (metrisk):
8,5 ml
Lukningsfarve:
Guld
Etikettype:
Paper (Papir)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10829270
Brand: BD 367953
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Forhindrer kontaminering af serum fra de adskilte cellulære komponenter. BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes har en inert, stabil gel, der adskiller serum og blodproppen under centrifugering. Den anvendte geltype muliggør korte centrifugeringstider.
Bruger BD SST™ II Advance, rutineanalytter i klinisk kemi, såsom kalium og glucose, er stadig stabile efter en uges opbevaring ved 2 8 –°C. Klinisk evaluering af specielle kemier (såsom terapeutiske lægemidler, proteiner, peptider, steroider og vitaminer) viser en høj grad af stabilitet med akrylgelen i disse rør, hvilket er en klar fordel under transport og opbevaring.
Fordele ved gelrør kontra ikke-gelrør:
  • Stabil barriere mellem serum og størknet blod, derfor bedre analytstabilitet og prøvekvalitet
  • Optimering af arbejdsgangen: kort centrifugeringstid, prøvebehandling og arkivering i det primære rør
  • Ingen mulighed for fejlidentifikation på grund af brug af sekundære rør
Retningslinjer for brug af rør:
  • Koagulationstider: den anbefalede mindste koagulationstid for patienter, der ikke har modtaget antikoagulationsbehandling, er 30 minutter. Rør indeholder en koagelaktivator af silicapartikler.
  • Centrifugeringsbetingelser: 1300 –2000 g i 10 minutter eller skiftevis 3000 g i 5 minutter ved 18 –25 °C.
  • Effekter af temperatur: afkøling af røret under centrifugering kan påvirke gelens bevægelsesevne. Optimal adskillelse af serum og koaguleret blod opnås ved 20 25 –°C.
  • Opbevares ved 4 –25 °C og beskyttet mod direkte sollys under opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Serumseparatorrør
Tilsætningsstof Silica
Materiale PET
Sterilitet Steril
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 8,5 ml
Lukningsfarve Guld
Højde (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at opnå og adskille en serumprøve
Etikettype Paper (Papir)
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Certificeringer/compliance CE
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SSTII Serumroehrchen mit Trenngel VE=100 St
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methylbenzene, Quartz