Få mere at vide
BD Vacutainer™ Serumrør
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Rørstørrelse:
13 x 75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
For at få serumprøver fra plastrør skal røret være tilsat koagulationsaktivator. Da plastoverfladen alene er utilstrækkelig til at udløse koagulationen inden for en acceptabel tid, BD Vacutainer™ plast serumrør har silica partikler tilføjet til dette formål.
- Disse rør er mærket med akronymet CAT (Clot Activator Tube)
- Anbefalet minimumstid for koagulation fra patienter, der ikke er blevet behandlet med antikoagulantia, er 60 minutter
- Centrifugeringsbetingelser:≤ 1300 g i 10 minutter ved 18 25 –°C
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Serum Tube |
| Tilsætningsstof | Silica |
| Materiale | PET |
| Lukketype | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Lukningsfarve | Rød |
| Rørstørrelse | 13 x 75 mm |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at få en serumprøve |
| Etikettype | Blok |
| Certificeringer/compliance | CE, CAT |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TUBE PLN PLH 13X75 4.0 BLBLCE RD
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Quatrz