Få mere at vide
BD Vacutainer™ Serumrør
Artikelnummer. 12937686
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Rørstørrelse:
13 x 75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Rørstørrelse Pakningsstørrelse
12937686 4 ml 13 x 75 mm -
12396929 4 ml 13 x 75 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12937686 Leverandør BD Leverandørnr. 368975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 DKK
    1667.11 DKK / Pakke med 1000
    Spare 22.89 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruges til at få en serumprøve. BD™ Vacutainer™ Serumrør er lavet af slidstærkt PET plast med en Hemogard™ lukning. Det er tilsat silicapartikler for at udløse koagulation og er mærket CAT og CE.
For at få serumprøver fra plastrør skal røret være tilsat koagulationsaktivator. Da plastoverfladen alene er utilstrækkelig til at udløse koagulationen inden for en acceptabel tid, BD Vacutainer™ plast serumrør har silica partikler tilføjet til dette formål.
  • Disse rør er mærket med akronymet CAT (Clot Activator Tube)
  • Anbefalet minimumstid for koagulation fra patienter, der ikke er blevet behandlet med antikoagulantia, er 60 minutter
  • Centrifugeringsbetingelser:≤ 1300 g i 10 minutter ved 18 25 –°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Serum Tube
Tilsætningsstof Silica
Materiale PET
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Lukningsfarve Rød
Rørstørrelse 13 x 75 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at få en serumprøve
Etikettype Blok
Certificeringer/compliance CE, CAT
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TUBE PLN PLH 13X75 4.0 BLBLCE RD
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Quatrz