Få mere at vide
BD Vacutainer™ Serumrør
Artikelnummer. 12396929
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Rørstørrelse:
13 x 75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Rørstørrelse Pakningsstørrelse
12396929 4 ml 13 x 75 mm Pakke med 100
12937686 4 ml 13 x 75 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12396929 Leverandør BD Leverandørnr. VS368975
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Bruges til at få en serumprøve. BD™ Vacutainer™ Serumrør er lavet af slidstærkt PET plast med en Hemogard™ lukning. Det er tilsat silicapartikler for at udløse koagulation og er mærket CAT og CE.
For at få serumprøver fra plastrør skal røret være tilsat koagulationsaktivator. Da plastoverfladen alene er utilstrækkelig til at udløse koagulationen inden for en acceptabel tid, BD Vacutainer™ plast serumrør har silica partikler tilføjet til dette formål.
  • Disse rør er mærket med akronymet CAT (Clot Activator Tube)
  • Anbefalet minimumstid for koagulation fra patienter, der ikke er blevet behandlet med antikoagulantia, er 60 minutter
  • Centrifugeringsbetingelser:≤ 1300 g i 10 minutter ved 18 25 –°C
Tekniske data
Produkttype Serum Tube
Tilsætningsstof Silica
Materiale PET
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Lukningsfarve Rød
Rørstørrelse 13 x 75 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at få en serumprøve
Etikettype Blok
Certificeringer/compliance CE, CAT