Få mere at vide
BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blodopsamlingssæt med påsat holder
Artikelnummer. p-3111206
Nålemåler:
21 G
Farve:
Grøn
Længde (metrisk) rør:
305 mm
Længde (engelsk) rør:
12 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 12967706
Brand: BD 368652
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar til brug lige ud af pakken, uden behov for montering. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blodopsamlingssæt med påsat holder er sterile, lukkede systemer til venøs blodopsamling. Hvert alsidige sæt inkluderer en irreversibel sikkerhedsmekanisme, der hjælper med at forhindre nålestikskader.
Safety-Lok™ Blodopsamlingssæt er sterile, lukkede systemer med formonterede holdere, der er pakket i individuelle blisterpakninger. Disse komplette sæt giver sikkerhed for, at antallet af holdere altid vil svare til antallet af opsamlingssæt og eliminerer behovet for manuelt at samle nålen og holderen, hvilket minimerer risikoen for kontaminering.
Hvert sæt inkluderer: en injektionsnål, store farvekodede vinger, et integreret sikkerhedsskjold, slange uden vridning med lille boring, et stik, en Luer-adapter med flere prøver og en påsat rørholder.
  • Sikkerhedsmekanisme beskytter mod nåleskader efter vellykket venepunktur
  • Sikkerhedsskjoldet skubber hen over nålen og omgiver den fuldstændigt
  • Sikkerhedsmekanismen går irreversibelt i indgreb med et hørbart klik over nålen
  • Enhåndsaktivering uden ændring i teknikken, så opmærksomheden forbliver fokuseret på patienten og punkturstedet
  • Blod flashback ses tydeligt gennem gennemskinnelig skjold for øjeblikkelig verifikation af vellykket venepenetration før opsamling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bevinget blodopsamlingssæt
Farve Grøn
Nålemåler 21 G
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Designet til at hjælpe med at overholde OSHA SHIB 10-15-03 ved at reducere risikoen for genbrug af holderen. Beskyttelsesskjold er designet til at opfylde de nuværende OSHA sikkerhedsstandarder for tekniske kontroller.
Inkluderer Formonteret holder, Safety-Lok Nåleskjold
Længde (engelsk) Nål 0,75 tommer
Længde (engelsk) rør 12 tommer
Længde (metrisk) nål 19 mm
Længde (metrisk) rør 305 mm
Mængde 25/Pk.