Få mere at vide
BD Vacutainer™ Blodopsamlingssæt med trykknap
Artikelnummer. 12997736
Skift visning
Nålemåler:
25 g
Farve:
Blå
Inkluderer:
Luer adapter
Længde (metrisk) rør:
178 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Nålemåler Farve Inkluderer Længde (metrisk) rør Pakningsstørrelse
12997736 25 g Blå Luer adapter 178 mm Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 12997736 Leverandør BD Leverandørnr. 367335
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giver et ekstremt højt niveau af beskyttelse ved et tryk på en knap. BD™ Vacutainer™ Trykknap-blodopsamlingssæt er sterile, lukkede systemer til venøs blodopsamling. Trykknaps kanyletilbagetrækning kan aktiveres i venen med én hånd for at forhindre nålestikskader.
Disse blodopsamlingssæt har trykknap-aktiveret nåletilbagetrækning for øjeblikkelig beskyttelse mod nålestikskader. De er ideelle til brug i venøs blodopsamling eller til kortvarige infusioner på op til to timer, især i højrisikomiljøer. Det ’er så nemt at bruge, at der kræves minimal træning.
Hvert sæt er et sterilt, lukket system, der inkluderer: en hypodermisk nål, farvekodede vinger (baseret på nålemåler), slange med lille boring og en forbindelse med en Luer-adapter. Nogle muligheder inkluderer også en forudmonteret holder.
  • Sikkerhedsmekanisme giver beskyttelse på et splitsekund mod nålestikskader
  • Trykknapmekanismen kan aktiveres inde fra venen uden patientens ubehag
  • Nålen trækker sig øjeblikkeligt helt og permanent ind i huset
  • Enhåndsaktivering, så opmærksomheden forbliver fokuseret på patienten og stikstedet
  • Blod strømmer ind i inspektionskammeret umiddelbart efter veneadgang til verifikation af vellykket venepunktur før opsamling
  • Latexfri materialer, med slanger, der ikke ruller eller krøller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blodopsamlingssæt med trykknap
Farve Blå
Nålemåler 25 g
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Blodopsamling og kortvarig infusion
Inkluderer Luer adapter
Latex fri Ja
Længde (engelsk) Nål 0,75 tommer
Længde (engelsk) rør 7 tommer
Længde (metrisk) nål 19 mm
Længde (metrisk) rør 178 mm
Mængde 200 Pk.