Få mere at vide
BD Vacutainer™ Plast Urinalyserør
Artikelnummer. p-8579002
Volumen (metrisk):
8 ml
11 ml
Bund form:
Konisk
Rund
Lukketype:
Hemogard™
Konventionel gummiprop
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12987766
Brand: BD 364915
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indsamling og transport af urinprøver. BD Vacutainer™ Plast-urinalyserør er sterile evakuerede rør med eller uden konserveringsmiddel, der skal bruges sammen med BD indsamlingsanordninger. Fås i mange størrelser med rund eller konisk bund.
BD Vacutainer™ urinprodukter til indsamling og transport af urinprøver tilbyder samme niveau af sikkerhed og standardisering som BD produkter til blodindsamling.
  • Designet til at give nøjagtige patientresultater med reduceret risiko for sundhedspersonalets eksponering for farlige prøver
  • Brugt med BD opsamlingsudstyr, prøvebægre, 24 timers 3L beholdere og overførselssugerør
  • Lækagesikre urinrør kan sikkert transportere urinprøver til laboratoriet til analyse
  • Mulighederne omfatter bundform (rund eller konisk) og hættestil (konventionel eller Hemogard™ )
  • De fleste størrelser er fri for konserveringsmidler/tilsætningsstoffer
  • 8mL tube (fabrikant nr. 364938) indeholder et konserveringsmiddel: 0,4% klorhexidin, 5,6% ethylparaben og 94% natriumpropionat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Urinalyserør
Lukningsfarve Beige
Lukketype Hemogard™
Engangs Engangsbrug
Materiale PET
Sterilitet Steril
Tilsætningsstof Intet tilsætningsstof
Bund form Rund
Til brug med (applikation) Urinanalyse
Til brug med (udstyr) Urinopsamlingsanordninger (kopper, sugerør, 24 timers beholdere)
Etiket Beskrivelse Paper (Papir)
nr. pr. pakke 100 Pk.
Volumen (metrisk) 11 ml