Få mere at vide
BD Vacutainer™ Plast Urinalyserør
Descripción
BD Vacutainer™ urinprodukter til indsamling og transport af urinprøver tilbyder samme niveau af sikkerhed og standardisering som BD produkter til blodindsamling.
- Designet til at give nøjagtige patientresultater med reduceret risiko for sundhedspersonalets eksponering for farlige prøver
- Brugt med BD opsamlingsudstyr, prøvebægre, 24 timers 3L beholdere og overførselssugerør
- Lækagesikre urinrør kan sikkert transportere urinprøver til laboratoriet til analyse
- Mulighederne omfatter bundform (rund eller konisk) og hættestil (konventionel eller Hemogard™ )
- De fleste størrelser er fri for konserveringsmidler/tilsætningsstoffer
- 8mL tube (fabrikant nr. 364938) indeholder et konserveringsmiddel: 0,4% klorhexidin, 5,6% ethylparaben og 94% natriumpropionat
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Urinalyserør |
| Lukningsfarve | Beige |
| Lukketype | Hemogard™ |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Tilsætningsstof | Intet tilsætningsstof |
| Bund form | Rund |
| Til brug med (applikation) | Urinanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Urinopsamlingsanordninger (kopper, sugerør, 24 timers beholdere) |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?