Få mere at vide
BD Vacutainer™ Plast Urinalyserør
Beskrivelse
BD Vacutainer™ urinprodukter til indsamling og transport af urinprøver tilbyder samme niveau af sikkerhed og standardisering som BD produkter til blodindsamling.
- Designet til at give nøjagtige patientresultater med reduceret risiko for sundhedspersonalets eksponering for farlige prøver
- Brugt med BD opsamlingsudstyr, prøvebægre, 24 timers 3L beholdere og overførselssugerør
- Lækagesikre urinrør kan sikkert transportere urinprøver til laboratoriet til analyse
- Mulighederne omfatter bundform (rund eller konisk) og hættestil (konventionel eller Hemogard™ )
- De fleste størrelser er fri for konserveringsmidler/tilsætningsstoffer
- 8mL tube (fabrikant nr. 364938) indeholder et konserveringsmiddel: 0,4% klorhexidin, 5,6% ethylparaben og 94% natriumpropionat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Urinalyserør |
| Lukningsfarve | Gul/Rød |
| Lukketype | Konventionel gummiprop |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Tilsætningsstof | Konserveringsmiddel: ethylparaben, natriumpropionat og klorhexidin |
| Bund form | Konisk |
| Til brug med (applikation) | Urinanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Urinopsamlingsanordninger (kopper, sugerør, 24 timers beholdere) |
| Vis mere |