Få mere at vide
BD Vacutainer™ Eclipse™ Blodopsamlingsnål
Artikelnummer. p-8015510
Måler:
21 G
Farve:
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. 12399299
Brand: BD 368609
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indbygget sikkerhedsskjold er på linje med nålens affasning. BD Vacutainer™ Eclipse™ Blood Collection Needle har et sikkerhedsskjold, der låses permanent på plads, hvilket reducerer risikoen for nålestiksskader markant.
De BD Vacutainer™ system er et lukket system, der er optimalt designet og testet til at kontrollere præanalytisk variabilitet gennem hele prøvetagnings- og håndteringsprocessen.
De BD Vacutainer™ Eclipse™ Blodopsamlingsnål til venøs blodprøvetagning har et fuldt integreret sikkerhedsskjold over nålen, som når den er aktiveret beskytter mod kanylestikskader.
  • Sikkerhedsskjold er en integreret del af nålen og er rettet ind efter nålens skråkant
  • Sikkerhedsskjold går i indgreb over nålen med et hørbart klik, låser irreversibelt med en tredobbelt lukkemekanisme
  • Sikkerhedsmekanismen er designet til enhåndsaktivering
  • Farvekodet skjold svarer til nålemålerens størrelse
  • Designet til brug med Vacutainer™ rørholdere og evakuerede rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blodopsamlingsnål
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Venøs blodprøve
Til brug med (udstyr) Vacutainer™ blodopsamlingsrør og rørholdere
Måler 21 G
Inkluderer Integreret sikkerhedsskjold
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 32 mm