Få mere at vide
BD Vacutainer™ Hemogard™ Lukning Plast K3-Edta Tube
Artikelnummer. 15349700
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15349700 2 ml
1 options
Artikelnummer. 15349700 Leverandør BD Leverandørnr. 367836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 DKK
    281.85 DKK / Pakke med 100
    Spare 16.15 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Brug med fuldblod eller EDTA plasmaprøve. BD Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K3-EDTA Tube indeholder tilsætningsstoffet K3 Kaliumsalt af EDTA, der fungerer som koagulant.
  • Lavendel Hemogard™ Lukning
  • Anvendes til fuldblods- eller EDTA-plasmaprøve
  • Tilsætningsstoffet K3 Kaliumsalt af EDTA er en væske i Vacutainer Rør og fungerer som koagulant
  • Fås i størrelserne 2ml, 3ml og 4ml.
  • Forskellen mellem K2EDTA og K3EDTA er, at K3 er en flydende opløsning i rørene, hvorimod K2 er en flydende opløsning, der er spraycoatet på rørene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype K 2 EDTA rør
Tilsætningsstof K 3 EDTA Additiv
Materiale Plast
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Etikettype Blok
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Certificeringer/compliance ICSH (International Council Society of Haematology)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X100 PLASTIC TUBE K3EDTA 2ML
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate