Få mere at vide
BD Vacutainer™ Glas ACD Solution Tube med gul lukning
Kapacitet (metrisk):
8,5 ml
Tilsætningsstof:
ACD-løsning A
Lukketype:
Traditionel kasket
Beskrivelse
BD Vacutainer™ ACD-rør fås kun i glas og kan identificeres med en gul hætte (Hemogard™ eller konventionel). De indeholder det aktive antikoagulant Tri-natriumcitrat med citronsyre og dextrose i en af to formuleringer. Koncentrationen af tilsætningsstoffer i hver opløsning er som følger:
- ACD Solution A (konventionel lukning)
- Natriumcitrat: 22,0g/L
- Dextrose: 24,5 g/l
- Citronsyre: 8,0 g/L
- Antimykotisk (K-sorbat) reagens: 0,15g/L
- ACD Solution B (Hemogard ™ lukning)
- Natriumcitrat: 13,2g/L
- Dextrose: 14,7 g/l
- Citronsyre: 4,8 g/l
- Antimykotisk (K-sorbat) reagens: 0,2g/L
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ACD Solution A Tube |
| Tilsætningsstof | ACD-løsning A |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Traditionel kasket |
| Kapacitet (metrisk) | 8,5 ml |
| Lukningsfarve | Gul |
| Rørstørrelse | 16 x 100 mm |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at få en fuldblods- eller plasmaprøve |
| Etikettype | Paper (Papir) |