Få mere at vide
BD Vacutainer™ Glas ACD Solution Tube med gul lukning
Artikelnummer. 15178988
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8,5 ml
Tilsætningsstof:
ACD-løsning A
Lukketype:
Traditionel kasket
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Tilsætningsstof Lukketype
15178988 8,5 ml ACD-løsning A Traditionel kasket
1 options
Artikelnummer. 15178988 Leverandør BD Leverandørnr. 366645
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Bruges til at få en fuldblods- eller plasmaprøve. BD Vacutainer™ Glas ACD-opløsningsrør med gul lukning indeholder det aktive antikoagulant Tri-natriumcitrat med citronsyre og dextrose. To formuleringer af ACD-opløsningen er tilgængelige.
BD Vacutainer™ ACD-rør fås kun i glas og kan identificeres med en gul hætte (Hemogard™ eller konventionel). De indeholder det aktive antikoagulant Tri-natriumcitrat med citronsyre og dextrose i en af to formuleringer. Koncentrationen af tilsætningsstoffer i hver opløsning er som følger:
  • ACD Solution A (konventionel lukning)
    • Natriumcitrat: 22,0g/L
    • Dextrose: 24,5 g/l
    • Citronsyre: 8,0 g/L
    • Antimykotisk (K-sorbat) reagens: 0,15g/L
  • ACD Solution B (Hemogard ™ lukning)
    • Natriumcitrat: 13,2g/L
    • Dextrose: 14,7 g/l
    • Citronsyre: 4,8 g/l
    • Antimykotisk (K-sorbat) reagens: 0,2g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ACD Solution A Tube
Tilsætningsstof ACD-løsning A
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Lukketype Traditionel kasket
Kapacitet (metrisk) 8,5 ml
Lukningsfarve Gul
Rørstørrelse 16 x 100 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at få en fuldblods- eller plasmaprøve
Etikettype Paper (Papir)