Få mere at vide
BD Vacutainer™ Citratrør
Artikelnummer. 12987656
Kapacitet (metrisk):
1,8 ml
2,7 ml
Materiale:
PET
Artikelnummer. 12987656
Brand: BD 363093
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder bufret trinatriumcitratopløsning. BD™ Vacutainer™ Citrate Tube indeholder et antikoagulerende additiv svarende til 3,2 % trinatriumcitrat til koagulationsundersøgelser. Den er også velegnet til at udføre specielle testprocedurer, såsom blodpladefunktionstesten PFA-100 .
Trinatriumcitrat virker som et antikoagulant ved at danne komplekser med metalioner såsom calcium og derved hæmme koagulationskaskaden. Antikoagulation med trinatriumcitrat er reversibel. Forholdet mellem blod og additiv er 9:1.
BD Vacutainer™ Citratrør fås i glas eller Plus PET , begge med blå Hemogard™ lukninger.
  • Begge rør har klinisk tilsvarende ydeevne
  • Glasrør er anerkendt som de globale“ Guldstandard” og har en indvendig belægning af en speciel silikone for at minimere kontaktaktivering
  • Plus PET rør inkluderer en Minimum Fill Indicator-mærkning og har innovativ rørgeometri, der minimerer rørets headspace og tilhørende blodpladeaktivering (for at optimere APTT-overvågning af ufraktionerede heparinpatienter)
  • Glasrør anbefales ikke til centrifugering ved mere end 2200 g i en swing-out rotor (1300 g for en rotor med fast vinkel), og er derfor muligvis ikke egnede til brug med blodpladefri plasma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Koagulationsrør for venøs blodprøve
Tilsætningsstof Natriumcitrat
Materiale PET
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 1,8 ml
Lukningsfarve Lyseblå
Højde (metrisk) 75 mm
Til brug med (applikation) Anvendes til koagulationsundersøgelser
Etikettype Blok
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm