missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD Vacutainer Citrate Tube
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
4,5 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Citrate Tube |
| Tilsætningsstof | Sodium Citrate |
| Materiale | Glass |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 ml |
| Rørstørrelse | 13 x 75 mm |
| Til brug med (applikation) | Used to obtain a venous blood sampling |
| Etikettype | Paper |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion