Få mere at vide
Integra Biosciences™ Vacusip aspirationssystem
Artikelnummer. 11747312
Skift visning
:
100-240VAC
Artikelnummer.
11747312 100-240VAC
1 options
Artikelnummer. 11747312 Leverandør Integra Biosciences™ Leverandørnr. 159010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til bekvem og overkommelig bortskaffelse af supernatant eller overskydende væsker. Integra Biosciences™ Vacusip Aspiration System er et kompakt og klar til brug vakuum aspiration system med en integreret lydløs vakuumpumpe til aspiration af små mængder væske.
  • Eliminerer kedelig håndtering og risikoen for at forurene husets vakuumsystem
  • De VACUSIP er en ud af boksen løsning
  • Ingen installation eller yderligere udstyr er påkrævet til øjeblikkelig brug
  • Den integrerede pumpe kører lydløst og stopper automatisk, når vakuumet er etableret
  • Udskiftning af en fyldt opsamlingsflaske af VACUSIP er rent og praktisk
  • VACUSIP er lille, kompakt og passer på enhver bænk.
  • På grund af sin uafhængighed af en ekstern vakuumkilde eller strømforsyning, kan den flyttes, hvor det er nødvendigt
  • Ved arbejde i et sikkerhedsskab er kun et minimum af rør og kabel ønskeligt
  • På grund af det genopladelige batteri i VACUSIP , et strømforsyningskabel er ikke nødvendigt
  • Hydrofobisk filter beskytter enheden mod beskadigelse og forurening af aerosoler og væsker.
  • For nem dekontaminering kan alle dele, der kommer i kontakt med væsker autoklaveres
Ansøgninger omfatter aspiration og fjernelse af:
  • Små mængder væske ud af mikrocentrifugerør eller mikrotiterplader.
  • Supernatanter efter centrifugeringstrin (f.eks. RNA/DNA-ekstraktion)
  • Vaskeopløsninger i Western blots og ELISA
  • Resterende mængder af reagenser
  • Buffere af Western blot-strimler
  • Overskydende væske fra objektglas og petriskåle
  • Bakterieopløsninger
  • Cellefarvningsopløsninger
Tekniske data
Til brug med (applikation) Aspiration af små mængder væske