Få mere at vide
Integra Biosciences™ VACUSIP™ Aspirationssystem
Beskrivelse
- Out-of-the-box løsning til en bred vifte af bortskaffelse af flydende affald.
- Pålidelig og lydløs pumpe, der gør den i stand til at fungere uafhængigt af en ekstern vakuumkilde.
- Unik håndbetjening giver mulighed for en finregulering af væskeflowet og kan tilsluttes forskellige adaptere.
- Udskiftning af en fyldt opsamlingsflaske er rent og bekvemt. Skru blot låget af og sæt en tom glasflaske eller en plastikflaske på til direkte bortskaffelse.
- For at holde arbejdsområdet rent og organiseret kan håndbetjeningen placeres i den integrerede holder.
- Silikonehåndbetjening tillader regulering af væskestrømmen ved at anvende varierende fingertryk.
- Forskellige adaptere er tilgængelige for at matche et væld af laboratoriebeholdere.
- Et hydrofobt filter beskytter enheden mod beskadigelse og forurening af aerosoler og væsker.
- For nem dekontaminering kan alle dele, der kommer i kontakt med væsker autoklaveres.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 500mL borosilikatflaske med GL45 låg, silikone håndbetjening (inkl. 1- og 8-kanals spidser i rustfrit stål og 1-kanals adapter til engangsspidser/GRIPTIPS), 1,2 m silikoneslange, 0,45 μm filter, netadapter |
| Dimensioner (L x B x H) | 25 x 120 x 162 mm |
| Oversigt | Aspirationssystem |
| Model- | Batteriversion: Li-Ion genopladelig |
| Vægt (metrisk) | 500 g (uden flaske) |
| Flowhastighed | 2,3 ml/sek. |
| Maksimalt tryk | -250 mbar± 20 % |