Få mere at vide
Cytiva Vacushield™ Udluftningsanordning
Beskrivelse
- Tillader luft og gasser at passere frit igennem, mens de blokerer for vandige opløsninger og aerosolforureninger
- Ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 19,6 cm 2 |
| Indløbsstil | Trappet slange Barb |
| Outlet stil | Trappet slange Barb |
| Mængde | 3/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |