Få mere at vide
Integra Biosciences™ Vacusafe™ Comfort-aspirationssystem
Artikelnummer. 10590273
Skift visning
Type:
Vacusafe Comfort-aspirationssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type unitSize
10590273 Vacusafe Comfort-aspirationssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 10590273 Leverandør Integra Biosciences™ Leverandørnr. 158310
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opsaml og kontrollér biologisk flydende affald. Integra Biosciences™ Vacusafe™ Comfort-aspirationssystem er et kompakt laboratoriespirationssystem.
  • Kompakt
  • Niveaudetektionssensor
  • Kontrolknap til uendelig vakuumindstilling (område: -300 mbar til 600 mbar)
  • Lydløs drift.
  • Alle dele, der er udsat for kritiske væsker, er fuldt autoklaverbare og kan steriliseres i 20 minutter ved 121°C,
  • Væsker opsamles i den autoklaverbare affaldsflaske.
  • Hydrofobisk filter reducerer risikoen for ved et uheld at suge væske ind i pumpen og pumpehuset.
  • Fås med enten en 4 l polypropylenflaske eller en 3 l glasflaske.
Tekniske data
Inkluderer 4 liters flaske, niveaudetektion og låg med lynkoblinger (PVDF)
Mængde 1 hver
Type Vacusafe Comfort-aspirationssystem