Få mere at vide
Integra Biosciences™ VACUSAFE aspirationssystem
Beskrivelse
- Gør det muligt for laboratorier på biosikkerhedsniveau 1, 2 og 3 at overholde de strenge retningslinjer for brugersikkerhed ved håndtering af kontaminerede opløsninger
- Maksimerer produktiviteten og minimerer støj og driftsmæssige gener
- Udstyret med vakuumkildebeskyttelse, brudsikker flaske og sikkert stativ, der holder flasken på plads
- Inkluderer integreret vakuumpumpe, komplet med opsamlingsflaske, flaskehåndtag, slangesæt med filter, strømadapter og VACUBOY håndbetjening (155 510).
- 3 liters flaske (sikkerhedsbelagt glas)
- Niveauregistrering og låg med lynslangekoblinger (PVDF)
- Selvlukkende forbindelser for at undgå udslip af dråber eller aerosoler
- Alt-i-ét-system inkluderer alle nødvendige komponenter
- Enkel betjening – skal blot tændes, indstil det ønskede vakuum og begynd at arbejde
- Integreret pumpe/ventil slukkes automatisk, når vakuum er etableret i flasken
- Støjen fra den integrerede pumpe er et godt stykke under 65 dB(A)
- Hurtige slangeforbindelser fremskynder fjernelse af flasken
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 2 l glasflaske, låg med lynkoblinger og niveauregistrering, slangesæt med filter, strømadapter: 100-240VAC, 50/60Hz, VACUBOY håndbetjening med 1-kanals SS adapter 40 mm |
| Oversigt | VacuSafe Comfort er designet til aspiration, bortskaffelse eller filtrering af biologiske/kemiske væsker på en ren og professionel måde. |
| Flowhastighed | 8 l/min. |
| Maksimalt tryk | -300 til -600 mbar (justerbar) |