Få mere at vide
Buerkle™ VacuMan™ Vakuum- eller trykpumpe
Artikelnummer. p-8002884 Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
Aluminium
Polypropylen, PVC
Pakningsstørrelse:
Hver
Yderligere prøveudtagningsmængder tilgængelige på forespørgsel!
Artikelnummer. 10250322
Brand: Buerkle™ 56202180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Yderligere prøveudtagningsmængder tilgængelige på forespørgsel!
Håndpumpen kan betjenes med én hånd for at skabe et vakuum eller tryk, uafhængigt af en strømforsyning (f.eks. vakuumfiltrering, udtagning af prøver, bortledning af ekssikkatorer).
  • Vedligeholdelsesfri
  • Selvsmørende
  • Hovedsageligt korrosionsbestandig
  • Tilslutning til slanger med 6,4 mm indvendig diameter
  • Tilgængelig i PVC eller aluminium til kraftig brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum -850 Mbar
Inkluderer Trykmåler
Materiale Polypropylen, PVC
Flowhastighed 16 ml/slag
Til brug med Tilslutning til slanger med 6,4 mm indvendig diameter
Pumpetype Vakuumpumpe
Antal pumpehoveder 1
Modstandsegenskaber Korrosionsbestandig
Applikationer Vakuumfiltrering, udtagning af prøver, bortledning af ekssikkatorer
Maksimalt tryk +2 bar