Få mere at vide
Buerkle™ VacuMan™ Vakuum- eller trykpumpe
Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
Aluminium
Polypropylen, PVC
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Vedligeholdelsesfri
- Selvsmørende
- Hovedsageligt korrosionsbestandig
- Tilslutning til slanger med 6,4 mm indvendig diameter
- Tilgængelig i PVC eller aluminium til kraftig brug
Spécification
Spécification
| Maks. Vakuum | -850 Mbar |
| Inkluderer | Trykmåler |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Flowhastighed | 16 ml/slag |
| Til brug med | Tilslutning til slanger med 6,4 mm indvendig diameter |
| Pumpetype | Vakuumpumpe |
| Antal pumpehoveder | 1 |
| Modstandsegenskaber | Korrosionsbestandig |
| Applikationer | Vakuumfiltrering, udtagning af prøver, bortledning af ekssikkatorer |
| Maksimalt tryk | +2 bar |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu