Få mere at vide
Greiner Bio-One VacuetteTube
Artikelnummer. p-8007077
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
Lukningsfarve:
Lavendel
Artikelnummer. 10607344
Brand: Greiner Bio-One 454034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Greiner Bio-One VacuetteTube, Kapacitet: 4 ml, lukkefarve: Hvid, lukketype: Hætte, steril, diameter indvendig: 13 mm, højde: 75 mm, Vacuette Rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vacuette Rør
Sterilitet Steril
Lukketype Kasket
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Lukningsfarve Lavendel
Højde (metrisk) 75 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • VACUETTE PREMIUM EDTA K3 1ML
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate