Få mere at vide
Greiner Bio-One VacuetteTube
Artikelnummer. 10667505
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2,5 ml
4 ml
Lukningsfarve:
Grøn
Grøn
Lavendel
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
10667505 4 ml Grøn
10607344 50 pmol RNA pr. reaktion Lavendel
10247597 2,5 ml Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10667505 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2542.38 DKK
    1990.94 DKK / Pakke med 1200
    Spare 551.44 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Greiner Bio-One VacuetteTube, Kapacitet: 4 ml, lukkefarve: Hvid, lukketype: Hætte, steril, diameter indvendig: 13 mm, højde: 75 mm, Vacuette Rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vacuette Rør
Sterilitet Steril
Lukketype Kasket
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Lukningsfarve Grøn
Højde (metrisk) 75 mm