Få mere at vide
Greiner Bio-One VacuetteTube
Beskrivelse
Greiner Bio-One VacuetteTube, Kapacitet: 4 ml, lukkefarve: Hvid, lukketype: Hætte, steril, diameter indvendig: 13 mm, højde: 75 mm, Vacuette Rør
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vacuette Rør |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Kasket |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Lukningsfarve | Lavendel |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- VACUETTE PREMIUM EDTA K3 1ML
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate