Få mere at vide
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, rød hætte-gul ring, CAT Serum Separator Clot Activator, Steril
Artikelnummer. 10060704
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10060704 2,5 ml
1 options
Artikelnummer. 10060704 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.60 DKK
    82.96 DKK / Pakke med 50
    Spare 55.64 DKK
    40% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Indeholder indervæg belagt med mikroskopiske silicapartikler for at aktivere koagulation og en separatorgel til at adskille serum og blodceller.
  • Serumrørets indervæg er specielt belagt med mikroskopiske silicapartikler, som aktiverer koagulationsprocessen.
  • Serumseparatorrør indeholder en separatorgel i bunden af røret; under centrifugering danner denne gel en stabil barriere mellem serumet og blodcellerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vacuette Rør
Tilsætningsstof CAT Serum Sep Clot Activator/Gel Separator
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Lukningsfarve Rød med gul ring
Længde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm